Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,20 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Nicotinamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry and in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98.5% (HPLC) | description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) liquid formulation |
| format single component solution | format neat | format - | format - |
| form liquid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| grade certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?