Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1C([C@H]2[C@@H](CC(=CC2)CO)c3c1cc(cc3O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h8,11-12,16-17,22-23H,4-7,9-10,13H2,1-3H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
LOUSQMWLMDHRIK-IAGOWNOFSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 100 μg/mL (Degassed Methanol, (as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® |
| format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
| concentration 1 mg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL (Degassed Methanol, (as free carboxylate)) |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?