Fortfahren mit
T-167
Temazepam-D5 glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 441,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H15D5ClN2O8Li
Molekulargewicht:
487.83
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 441,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate))
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of temazepam glucuronide by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, hydrolysis controls, or urine drug testing applications. The major urinary and blood metabolite of temazepam, an intermediate-acting 3-hydroxy benzodiazepine prescribed for the short-term treatment of sleeplessness in patients with difficulties remaining asleep.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L059N109
description
100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol: water (9:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)