Fortfahren mit
T-118
Trifluoperazine N-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32F3N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
InChI
1S/C27H32F3N3O6S/c1-33(25-23(36)21(34)22(35)24(39-25)26(37)38)13-11-31(12-14-33)9-4-10-32-17-5-2-3-6-19(17)40-20-8-7-16(15-18(20)32)27(28,29)30/h2-3,5-8,15,21-25,34-36H,4,9-14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
InChI key
AFYPHWNGUDUHIW-ARXROMJUSA-N
General description
Trifluoperazine N-β-D-glucuronide is a urinary and blood metabolite of trifluoperazine, a typical antipsychotic used for treating schizophrenia. Trifluoperazine is also indicated for use in patients with agitation, severe anxiety, or behavioral problems. This Snap-N-Spike®; reference material is suitable for use as a hydrolysis control in mass spectrometry-based testing applications of trifluoperazine in clinical toxicology, forensic analysis, therapeutic drug monitoring, and urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
75.2 °F
Flammpunkt (°C)
24 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)