Fortfahren mit
T-084
2,5-Dimethoxy-4-(n-propylthio)-phenethylamin -hydrochlorid -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H21NO2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.84
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
InChI key
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified solution standard suitable for 2C amine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. 2C-T-7 is a psychedelic phenethylamine related to the 2C family of recreational drugs such as 2C-T-4, 2C-B, 2C-E, and 2C-I. Hallucinogenic effects of the drug often last from 8 to 15 hours after dosing. The designer drug is sold under street names including Blue Mystic and 7th Heaven.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)