Fortfahren mit
S-906
Stanozolol -Lösung
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(O)CCC2C3CC[C@H]4Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15?,16?,17?,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LKAJKIOFIWVMDJ-LQMCTMSCSA-N
General description
An analytical reference standard applicable for use in sports testing, urine drug testing, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Stanozolol is used as a treatment for osteoporosis and steroid-deficiency, but has also been abused in sports as a performance-enhancing drug.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
28.4 °F - closed cup
flash_point_c
-2 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)