Sufentanil is a short acting synthetic opioid analgesic used as a painkiller during medical operations. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of sufentanil levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, pain prescription monitoring, forensic analysis, or isotope dilution methods. Sufentanil is sold under the trade name Sufenta.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.