Fortfahren mit
P-184
Phosphatidylethanol 16:0/18:2-D5 (PEth 16:0/18:2-D5) solution
100 μg/mL in methanol (as free phosphate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H67D5O8P · NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
723.03
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free phosphate)
format
single component solution
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of PEth 16:0/18:2 in LC/MS or GC/MS applications. PEth 16:0/18:2, also known as phosphatidylethanol 16:0/18:2, is a sensitive and specific biomarker for alcohol use and abuse. Since the detection window of PEth 16:0/18:2 in blood is longer than that of ethyl glucuronide (EtG) or ethyl sulfate (EtS) in urine, measurement of blood PEth 16:0/18:2 level is routinely performed in clinical toxicology and forensic testing applications such as abstinence monitoring and workplace drug testing. PEth 16:0/18:2 has also been investigated as a biomarker to confirm prenatal alcohol exposure (PAE).
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)