Merck
P-079
Supelco
(±)-Phenylephrine-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(+\-)-Phenylephrine-D3 hydrochloride solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D3H11ClNO2
Molekulargewicht:
206.68
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i1D3;
InChIKey
OCYSGIYOVXAGKQ-NIIDSAIPSA-N
Allgemeine Beschreibung
An internal standard for phenylephrine, the most common over-the-counter (OTC) decongestant in the US. Over the last few years, phenylephrine has been marketed as a substitute for pseudoephedrine with tighter US government regulation of pseudoephedrine.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)