Fortfahren mit
P-073
Pentazocine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.42
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D-188P-158B-037
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
General description
A Certified Spiking Solution® applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as pain prescription monitoring, urine drug testing, forensic analysis, clinical toxicology, or pharmaceutical research. Pentazocine is a synthetic opioid analgesic used for treatment of moderate to severe pain. This painkiller is formulated in combination with naloxone or as a single agent under the trade names Talwin® and Talwin® NX, respectively.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Talwin is a registered trademark of Hospira, Inc.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Torahiko Terui et al.
Digestive endoscopy : official journal of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society, 25(1), 53-59 (2013-01-05)
The aim of the present study was to evaluate the efficacy and safety of giving pentazocine as an analgesic with benzodiazepine during endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). The paradoxical reactions (PR) incidence was evaluated as an indicator of usefulness. Transcutaneous arterial
Leon F Tseng et al.
Life sciences, 89(23-24), 875-877 (2011-10-13)
We have previously demonstrated that pretreatment with (+)-morphine given intrathecally attenuates the intrathecal (-)-morphine-produced tail-flick inhibition. The phenomenon has been defined as antianalgesia against (-)-morphine-produced analgesia. Present experiments were then undertaken to determine if the antianalgesic effect induced by (+)-morphine
Robert R Luedtke et al.
Brain research, 1441, 17-26 (2012-01-31)
We previously reported that the antipsychotic drug haloperidol, a multifunctional D2-like dopamine and sigma receptor subtype antagonist, has neuroprotective properties. In this study we further examined the association between neuroprotection and receptor antagonism by evaluating a panel of novel compounds
Katsuhisa Kurogi et al.
Drug metabolism letters, 6(2), 109-115 (2012-09-06)
Buprenorphine, pentazocine, and naloxone are opioid drugs used for the treatment of pain and opioid dependence or overdose. Sulfation as catalyzed by the cytosolic sulfotransferases (SULTs) is involved in the metabolism of a variety of xenobiotics including drug compounds. Sulfation
Stefanie Brune et al.
Assay and drug development technologies, 10(4), 365-374 (2011-12-24)
The standard assay for the determination of σ(1) receptor affinities of novel compounds is a competitive binding assay using [(3)H]-(+)-pentazocine as radioligand and membrane preparations from guinea pig brain. Herein, a novel competitive binding assay was developed employing the hematopoietic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P-073-1ML04061834253860