Fortfahren mit
O-023
Oxazepam-Glucuronid -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19ClN2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.84
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4NC2=O)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C21H19ClN2O8/c22-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)24-19(18(28)23-12)32-21-16(27)14(25)15(26)17(31-21)20(29)30/h1-8,14-17,19,21,25-27H,(H,23,28)(H,29,30)/t14-,15-,16+,17-,19?,21-/m0/s1
InChI key
FIKQKGFUBZQEBL-IFBJMGMISA-N
General description
Oxazepam-Glucuronid ist ein wichtiger Harn-Metabolit des Benzodiazepin-Medikaments Oxazepam. Oxazepam wird als Alepam, Medopam oder Murelax vermarktet®. Seit den 1960er Jahren wurde es häufig zur Behandlung von Angstzuständen und Schlaflosigkeit sowie zur Kontrolle der Symptome von Alkoholentzug angewendet. Diese zertifizierte Referenzlösung ist für GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen mit Oxazepam oder Oxazepam-Glucuronid wie Urin-Drogenkontrollen, die Überwachung von Schmerzbehandlungen sowie die toxikologische oder forensische Analytik geeignet.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Murelax is a registered trademark of Aspen Pharma Pty Ltd
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)