Merck
NMID642
4alpha-Hydroxystanozolol
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.49
UNSPSC-Code:
41116107
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)