Merck
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.46
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
Form
solid
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChIKey
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)