Merck
NMID1038
Supelco
Oxymorphone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.34
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
Agentur
NMI Australia certified reference material
Form
solid
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
InChIKey
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)