Merck
N-905
Supelco
Nordiazepam -Lösung
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.71
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChIKey
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nordiazepam ist ein Benzodiazepin, das zur Behandlung von Angst- und Panikattacken verschrieben wird. Dieser analytische Referenzstandard eignet sich zur Verwendung in LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen in der klinischen Toxikologie, forensischen Analytik oder für Drogentests im Urin. Nordiazepam ist auch ein primärer Harnmetabolit der Benzodiazepine Diazepam und Chlordiazepam.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joris C Verster et al.
Sleep medicine reviews, 17(2), 153-159 (2012-08-14)
The use of benzodiazepine receptor agonists can significantly impair driving performance. The aim of this review was to determine if there is a relation between blood concentrations of these drugs and the degree of driving impairment. A literature search was
Salvatore Millefiori et al.
Journal of molecular modeling, 17(2), 281-287 (2010-05-07)
Vertical ionization energies (VIEs) of medazepam, nordazepam and their molecular subunits have been calculated using the electron propagator method in the P3/CEP-31G* approximation. Vertical electron affinities (VEAs) have been obtained with a ∆SCF procedure at the DFT-B3LYP/6-31+G* level of theory.
Laura Mercolini et al.
Talanta, 80(1), 279-285 (2009-09-29)
Diazepam is frequently used as an adjuvant during antidepressant therapy. Recently, some studies have suggested that the treatment with benzodiazepines could have different efficacy in depressed patients as opposed to non-depressed ones. To clarify the matter, a study is currently
Shanlin Fu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(1), 153-164 (2011-02-08)
It has been previously reported that treatment of urinary oxazepam by commercial β-glucuronidase enzyme preparations, from Escherichia coli, Helix pomatia and Patella vulgata, results in production of nordiazepam (desmethyldiazepam) artefact. In this study, we report that this unusual reductive transformation
David A Fishbain et al.
Pain medicine (Malden, Mass.), 10(3), 565-572 (2008-11-11)
The objectives of this medicolegal case report are the following: 1) to present details of a chronic pain patient (CPP) who was placed on chronic opioid analgesic therapy (COAT), and subsequently overdosed on multiple drugs, some of which were not