Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 107,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O2)C([C@]([C@@H]2[C@H](O)CC3)(CCN4CC5CC5)[C@]3(O)[C@H]4C6)=C6C=C1
InChI
1S/C20H25NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2/t14-,15-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI key
JLVNEHKORQFVQJ-PYIJOLGTSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?