Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.76
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C17H13ClN4O/c1-10-20-21-16-17(23)19-15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)16/h2-9,17,23H,1H3
InChI key
CEYGCFLPQFNPST-UHFFFAOYSA-N
General description
An analytical reference standard suitable for use as calibrators or controls in a variety of LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology, or urine drug testing. 4-Hydroxyalprazolam is a major metabolite of alprazolam, detected in serum or in urine. 4-hydroxyalprazolam can be further metabolized to benzophenone.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?