Fortfahren mit
H-107
1,25-Dihydroxyvitamin D3-13C3 (25,26,27-13C3) solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Deuterated 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C24H44O3
Molekulargewicht:
419.61
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-578-6
eCl@ss:
25140904
€ 382,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
5 μg/mL in ethanol
mp
-143.99 °C
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@H](C)CCC[13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])[C@]3(C)CCC\2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,26+1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-SYUIRNBGSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of 1,25-Dihydroxyvitamin D3 levels by LC-MS/MS. 1,25-Dihydroxyvitamin D3, also known as calcitriol, is a hormonally active metabolite of vitamin D responsible for regulating calcium. Measurement of 1,25-Dihydroxyvitamin D3 is used to distinguish some cases of primary hyperparathyroidism from hypercalcemia of cancer and for the differential diagnosis of vitamin D-dependent rickets.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)