Fortfahren mit
G-023
Griseofulvin solution
2 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17ClO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.77
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
2 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c2c(c(cc1OC)OC)C(=O)[C@]3(O2)[C@@H](CC(=O)CC3OC)C
InChI
1S/C17H19ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h7-8,12H,5-6H2,1-4H3/t8-,12?,17+/m1/s1
InChI key
IIUZTXTZRGLYTI-LKUJNTHKSA-N
General description
Griseofulvin, sold under trade names such as Fulvicin, Grifulvin, Gris PEG and Grisactin, is an antifungal drug used used in the treatment and prevention of several types of dermatophytosis. This Certified Spiking Solution; is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing of griseofulvin in patient blood, serum, or plasma samples by HPLC or LC-MS/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)