Wichtige Dokumente
ERT-107S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
10 mg/mL in acetonitrile, ampule of 5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
TNT
About This Item
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 5 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
10 mg/mL in acetonitrile
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
InChIKey
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)