Wichtige Dokumente
ERE-032S
Ethyl centralite solution
500 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1.2 mL
Konzentration
500 μg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)