Fortfahren mit
A-921
7-Aminoflunitrazepam-d7 -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16D7H7FN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2F)C3=C(C=CC(N)=C3)N1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14FN3O/c1-20-14-7-6-10(18)8-12(14)16(19-9-15(20)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9,18H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChI key
LTCDLGUFORGHGY-AAYPNNLASA-N
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 7-aminoflunitrazepam levels in GC/MS or LC/MS methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring or isotope dilution applications. 7-Aminoflunitrazepam is a major urinary metabolite of flunitrazepam, sold under the trade name Rohypnol. Flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine prescribed for the treatment of severe insomnia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Aminoflunitrazepam-d7 -Lösung
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)