Fortfahren mit
A-916
7-Aminoclonazepam -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.73
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=C2C(C(C3=C(Cl)C=CC=C3)=NCC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
InChI key
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Diese zertifizierte Snap-N-Spike® Lösung eignet sich als Ausgangsmaterial in Kalibratoren und Kontrollen für zahlreiche GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie und Urin-Drogenkontrolle. Als ein Hauptmetabolit wird 7-Aminoclonazepam für die Überwachung der Anwendung der Stammsubstanz Clonazepam verwendet. Clonazepam, das unter den Namen Klonopin® und Rivotril vermarketet wird, ist ein langzeitwirkendes Benzodiazepin mit anxiolytischen, antikonvulsiven, muskelentspanndenen und hypnotischen Eigenschaften.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klonopin is a registered trademark of Hoffmann-La Roche Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Aminoclonazepam -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)