Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 1 mg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?