900601P
Avanti
Photoclick sphingosine-1-phosphate
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S,3R,E)-2-ammonio-3-hydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)