Merck
890830C
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H73NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
595.98
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (890830C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890830C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
Konzentration
10 mg/mL (890830C-25mg)
25 mg/mL (890830C-200mg)
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Anwendung
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.