Merck
880270C
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 880270C
Synonym(e):
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (880270C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 880270C
Konzentration
10 mg/mL (880270C-25mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Allgemeine Beschreibung
Ceramides are prominent lipids of lamellar sheets in stratum corneum. They are heterogeneous molecules belonging to the group of sphingolipids.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Poly(ethylene glycol) (PEG) conjugated ceramides are known to influence stabilized plasmid-lipid particle formation (SPLP). The size of the polymer and length of the acyl chain affects the transfection potency of SPLP.[2]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880270C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stabilized plasmid-lipid particles: factors influencing plasmid entrapment and transfection properties
Mok KWC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1419(2), 137-150 (1999)
Ceramides and skin function
Coderch L, et al.
American Journal of Clinical Dermatology, 4(2), 107-129 (2003)
Hudson P Pace et al.
Analytical chemistry, 90(21), 13065-13072 (2018-10-24)
Over the last two decades, supported lipid bilayers (SLBs) have been extensively used as model systems to study cell membrane structure and function. While SLBs have been traditionally produced from simple lipid mixtures, there has been a recent surge in