Wichtige Dokumente
870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
InChIKey
RTWQBTSPNOLHMY-OAQYLSRUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)