Merck
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
Größe auswählen
1 MG
€ 312,00
€ 312,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 312,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.48
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 312,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
InChIKey
VAIVCUDKYOKMCB-REJYCENFSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)