Merck
860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860844P, powder
Synonym(e):
D-galactosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
5 MG
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 220,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H81 NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860844P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
InChIKey
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
Anwendung
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) or D-galactosyl- β -1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine has been used as a cerebroside standard in glycolipid isomer analysis using ultra-high resolution ion mobility spectrometry separations.[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860844P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roza Wojcik et al.
International journal of molecular sciences, 18(1) (2017-01-21)
Understanding the biological roles and mechanisms of lipids and glycolipids is challenging due to the vast number of possible isomers that may exist. Mass spectrometry (MS) measurements are currently the dominant approach for studying and providing detailed information on lipid