Merck
860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
Größe auswählen
1 MG
€ 216,00
€ 216,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 216,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 216,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860760P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)