Merck
860682P
Avanti
Lyso GB3-d7 (synthetic)
powder
Synonym(e):
Globotriaosylsphingosine-d7
Größe auswählen
100 μG
€ 329,00
€ 329,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 329,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60D7NO17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
792.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
€ 329,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChIKey
GRGNVOCPFLXGDQ-IZKFDWHNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Globotriaosylsphingosine-d7 (Lyso GB3-d7) is a deuterated derivative of globotriaosylsphingosine (Lyso-GB3). Lyso GB3 is a bioactive glycolipid circulating in the blood.[1] It is a deacylated form of globotriaosylceramide.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) accumulates to a greater extent in fabry disease.[2]
Verpackung
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860682P-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
The Fabry disease-associated lipid Lyso-Gb3 enhances voltage-gated calcium currents in sensory neurons and causes pain
Choi L, et al.
Neuroscience Letters, 594, 163-168 (2015)
Lyso-Gb3 activates Notch1 in human podocytes
Sanchez N, et al.
Human Molecular Genetics, 24(20), 5720-5732 (2015)