860468P
Avanti
N-C24:1-desoxymethylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860468P, powder
Synonym(e):
N-nervonoyl-1-desoxymethylsphingosine (m17:1/24:1)
Größe auswählen
About This Item
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860468P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860468P
Lipid-Typ
bioactive lipids
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)