Merck
857136C
Avanti
18:1 BMP (R,R)
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-sn-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
Synonym(e):
bis(monoacyl-glycerol)phosphate, lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H82NO10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
792.07
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (857136C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 857136C
Konzentration
5 mg/mL (857136C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
18:1 BMP (R,R)/Lysobisphosphatidic acid (LBPA) is an unconventional phospholipid. It is usually present in late endosomes. It is also termed as bis(monoacyl-glycerol)phosphate.
Biochem./physiol. Wirkung
18:1 BMP (R,R)/Lysobisphosphatidic acid (LBPA) can modulate endosomal cholesterol levels. It participates in cholesterol transport. LBPA helps to regulate the cholesterol storage capacity of endosomes.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857136C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The stereochemical configuration of lysobisphosphatidic acid from rat liver, rabbit lung and pig lung
Joutti A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Lipids and Lipid Metabolism, 450(2), 206-209 (1976)
Lysobisphosphatidic acid controls endosomal cholesterol levels
Chevallier J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(41), 27871-27880 (2008)
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each