Wichtige Dokumente
857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
Beschreibung
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChIKey
YJQFVAZHPIBPHN-VEIFNGETSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method[3]
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis[2]
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)