Wichtige Dokumente
850091P
Avanti
Liver Lyso PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P, powder
Synonym(e):
L-α-lysophosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (850091P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850091P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C27H53O12P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)37-18-20(28)19-38-40(35,36)39-27-25(33)23(31)22(30)24(32)26(27)34;/h20,22-28,30-34H,2-19H2,1H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t20-,22-,23-,24+,25-,26-,27-;/m1./s1
InChIKey
AHPIBXQPCBITBP-FJYNCLFYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)