Merck
840886C
Avanti
20:4 PA
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DAPA; PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Größe auswählen
25 MG
€ 612,00
€ 612,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 612,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H68O8PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
766.96
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 612,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840886C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840886C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840886C
Konzentration
10 mg/mL (840886C-25mg)
25 mg/mL (840886C-200mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-42(44)49-39-41(40-50-52(46,47)48)51-43(45)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,41H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t41-;/m1./s1
InChIKey
FDDKKAHLSUVCLC-QHEFBXHFSA-M
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidic acid (PA) is a precursor of lysophosphatidic acid (LPA) and is present in leafy vegetables.[1] 20:4 PA or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of two chains of arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions, in the glycerol backbone.
Anwendung
20:4 PA or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression.[1]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840886C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840886C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but