Merck
840532P
Avanti
18:2 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Monogalactosyldilinoleoylglycerol
Größe auswählen
5 MG
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 220,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H78O10
Molekulargewicht:
779.09
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg (840532P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES String
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H78O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-
InChIKey
BROOMPUVDPTGEG-RHNBIRJRSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840532P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)