Merck
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
Größe auswählen
1 MG
€ 644,00
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 644,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H96N2O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
900.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51321705
NACRES:
NA.25
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
Konzentration
1 mg/mL (810609C-1mg)
Lipid-Typ
phospholipids
ESR probes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)