Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 217,00 |
Über diesen Artikel
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
metabolomics
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-23-25-27-29-31-33-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-6-3)47-39(41)34-32-30-28-26-24-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI key
GBJZXDTWQWPMDK-VYMFHCNISA-M
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form chloroform solution | form chloroform solution | form chloroform solution | form chloroform solution |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand |
| packaging package of 1 × 1 mg | packaging package of 1 × 1 mg | packaging pkg of 1 × 1 mL | packaging pkg of 1 × 1 mL |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?