791661P
Avanti
CER10(d9)
N-palmitoyl(d9) dihydrosphingosine, powder
Synonym(e):
N-palmitoyl(d9) sphinganine; 16:0-d9 DH Ceramide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (791661P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 791661P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available