Wichtige Dokumente
860837P
Avanti
CER7-2′R,6R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860837P, powder
Synonym(e):
N(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860837P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860837P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChIKey
FDCYWFADVRIZMH-LZVCNZPASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)