780200C
Avanti
16:0 PE MCC
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (780200C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 780200C
Konzentration
10 mg/mL (780200C-25mg)
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of liposomes for conjugation with human immune deficiency virus (HIV-1) envelope glycoprotein trimers[2]
- in the preparation of oligonucleotide-modified vesicles[3]
- in the functionalization of the flat silicon wafers[4]
- in lipid vesicle preparation[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)