Merck
700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
Größe auswählen
10 MG
€ 178,00
€ 178,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 178,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 178,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Verpackung
package of 1 × 10 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700261P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)