700137P
Avanti
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand 700137P, powder
Synonym(e):
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700137P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700137P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)