Wichtige Dokumente
700128P
Avanti
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 700128P, powder
Synonym(e):
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,24S-trihydroxy
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700128P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C27H44O5/c1-15(5-8-22(29)16(2)25(31)32)19-6-7-20-24-21(10-12-27(19,20)4)26(3)11-9-18(28)13-17(26)14-23(24)30/h14-16,18-24,28-30H,5-13H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,18+,19-,20?,21?,22+,23-,24?,26+,27-/m1/s1
InChIKey
GQVVAINZOBDUHK-ANPBTDCTSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)