700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
Synonym(e):
111114
Größe auswählen
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700120P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)