Merck
700090P
Avanti
lanosterol-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
111016
Größe auswählen
1 MG
€ 377,00
€ 377,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 377,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H44D6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 377,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriolanosta-8,24-dien-3β-ol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700090P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Lanosterol-d6 has been used as an internal standard to quantify lanosterol by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700090P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An Ester of ??Hydroxybutyrate Regulates Cholesterol Biosynthesis in Rats and a Cholesterol Biomarker in Humans
Kemper MF, et al.
Lipids, 50(12), 1185-1193 (2015)
Louise Ménégaut et al.
Cell reports, 31(7), 107665-107665 (2020-05-21)
Low-grade inflammation is constitutive of atherosclerosis, and anti-inflammatory therapy inhibiting interleukin-1β (IL-1β) reduces the rate of cardiovascular events. While cholesterol accumulation in atheroma plaque and macrophages is a major driver of the inflammatory process, the role of the LXR cholesterol