Wichtige Dokumente
700014P
Avanti
5β,6β-epoxycholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
111115
Beschreibung
cholestanol, 5β,6β-epoxy-d7
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700014P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)