Merck
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-tridecanoyl-D-erythro-sphinganine-d7
Größe auswählen
1 MG
€ 345,00
€ 345,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 345,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H56D7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
€ 345,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
C13-dihydroceramide-d7 (d18:0-d7/13:0) is a deuterated derivative of C13-dihydroceramide.
Biochem./physiol. Wirkung
Dihydroceramide is involved in the regulation of autophagy, hypoxia and cell proliferation.[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)